Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IL-7 humain
Code produit. 17175489
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 17175489
Marque: Invitrogen™ EHIL7X5
ELISA
The Human Interleukin 7 (Hu IL-7) ELISA quantitates Hu IL-7 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-7. Principle of the method The Human IL-7 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’interleukine 7 (IL-7) est une cytokine hématopoïétique qui est produite constitutivement par les cellules stromales de la moelle osseuse et du thymus. L’IL-7 émet des signaux par l’intermédiaire de l’IL-7R pour promouvoir la différenciation des cellules souches hématopoïétiques en cellules précurseurs lymphoïdes, ce qui donne naissance aux cellules T, aux cellules B et aux cellules tueuses naturelles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P13232
Plage de dosage 4,1 pg/ml à 1 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 5 pg/ml
Plage d’étalonnage 5 pg/ml à 1 000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Suffisant pour 5 x 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3574, 3575
Symbole de gène(s) IL-7
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaques à 96 puits pré-enduites, Anticorps de détection biotinylé, Solution d’arrêt, Chromogène, SAV-HRP, Étalon, Tampon de lavage, Concentrat de diluant de dosage, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunologie
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme IL-7
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min