Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-8 pour humain eBioscience™ Kit, 2e génération
Code produit. 15541197
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
20 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Code produit. 15541197
Marque: Invitrogen™ 88808677
Edge
Includes
  • Anticorps de capture :Anticorps purifié, prétitré
  • Anticorps de détection.Anticorps conjugué à la biotine, prétitré
  • Étalon.Protéine recombinante pour générer la courbe standard et calibrer les échantillons
  • Tampon de revêtement.Tampon de revêtement PBS ELISA 10X
  • Diluant de dosageConcentré 5X
  • Enzyme de détection.Avidine-HRP prétitrée
  • Solution de substrat.Solution de tétraméthylbenzidine (TMB)
  • Certificat d’analyse.Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons.
Kit ELISA non revêtu
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine 8 (IL-8) humaine contient des paires d’anticorps et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) quantitatifs afin de détecter et de quantifier les taux de protéines de l’IL-8 humaine.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
IL-8 (Interleukine-8) est un acide aminé 72 pro-inflammatoire CXC chimiokine désigné CXCL8, sécrété par les cellules endothéliales et les monocytes, qui agit comme un important chimiotactique pour les neutrophiles ainsi que les cellules T et les basophiles. IL-8, isolé pour la première fois à partir de cellules d’ostéosarcome, contient le motif ELR (séquence d’acides aminés extrémité à extrémité N-terminale Glu-Leu-Arg) et des signaux via les récepteurs CXCR1 et CXCR2. Les études sur le cancer ont démontré un rôle pour l’IL-8 dans l’angiogenèse et la croissance des tumeurs. La nomenclature précédente pour l’IL-8 comprend la protéine activatrice neutrophile 1 (NAP-1), la protéine chimiotactique des granulocytes 1 (GCP-1), le peptide activateur des neutrophiles dérivés de monocyte (MONAP) et la protéine 3 à 10 C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P10145
Plage de dosage 2-250 pg/ml
Sensibilité du dosage 2 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3576
Symbole de gène(s) GMCSF
Contenus des kits Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon de coating : Tampon de revêtement ELISA 10X PBS, Diluant de dosage : 5X concentré, Enzyme de détection : Avidine HRP prétitrée, Solution de substrat : Solution de tétraméthylbenzidine (TMB), Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons., Plaques à 96 puits : Plaques à fond plat Corning Costar (incluses avec les références se terminant par -22 et -86), Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22 and -86)
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 20 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Interleukine-8, CXCL-8, NAP-I
Cible Humaine
Heure du test 1 h 45 min
Durée totale du dosage 24 h 30 min