Learn More
Novus Biologicals™ IL18R1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | CD Markers |
| Cible | IL18R1 |
| Synonyme | CD218 antigen-like family member A, CD218a, CD218a antigen, CDw218a, cytokine receptor, IL-18R1, IL-18R-1, IL1R-rp, IL1RRPIL1 receptor-related protein, IL-1RrpIL18RA, interleukin 18 receptor 1, interleukin-18 receptor 1 |
| Symbole de gène(s) | IL18R1 |