Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human IL18R1.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 7.8 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 7.81-500 pg/mL |
| Doser | Sandwich ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Antibody Pairs |
| Spécificité | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human IL18R1. |
| Espèces cibles | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA sandwich |
| Alias de gène | CD218 antigen-like family member A, CD218a, CD218a antigen, CDw218a, cytokine receptor, IL-18R1, IL-18R-1, IL1R-rp, IL1RRPIL1 receptor-related protein, IL-1RrpIL18RA, interleukin 18 receptor 1, interleukin-18 receptor 1 |
| Identification génétique (Entrez) | 8809 |
| Afficher plus |