Learn More
Ilaprazole, Mikromol
Code produit 30459137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459137 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459137 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3745.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Ilaprazole, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ilaprazole
CAS 172152-36-2
Noms d’analytes ou de composants Ilaprazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H18 N4 O2 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 2-[[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-5-(1H-pyrrol-1-yl)- (9CI), 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, IY 81149
Formule InChI InChI=1S/C19H18N4O2S/c1-13-17(20-8-7-18(13)25-2)12-26(24)19-21-15-6-5-14(11-16(15)22-19)23-9-3-4-10-23/h3-11H,12H2,1-2H3,(H,21,22)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(ccc3[nH]2)n4cccc4)c1C
Nom IUPAC 2-[(4-méthoxy-3-méthylpyridin-2-yl)méthylsulfinyl]-5-pyrrol-1-yl-1H-benzimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 366.44
Quantité 250 mg
Poids de la formule 366,115 g/mol