Learn More
Ilginatinib maleate, MedChemExpress
Code produit. 16490288
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16490288
Marque: Medchem Express HY19631
MedChemExpress Ilginatinib maleate (NS-018 maleate) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).
Ilginatinib maleate (NS-018 maleate) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau Ilginatinib maleate
CAS 1354799-87-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H24FN7O4
Quantité 5 mg
Synonyme NS-018 maleate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (59.35 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=CC(N[C@H](C3=CC=C(F)C=C3)C)=NC(NC4=NC=CN=C4)=C2)=C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 505.5
Poids de la formule 505.5
Pourcentage de pureté 97.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.