Learn More
Cytiva Mini kit de centrifugation génomique de sang
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le kit illustra blood genomicPrep Mini Spin est conçu pour l’extraction et la purification rapides de l’ADN génomique de poids moléculaire élevé (ADNg) issu de sang total, couche leucocyto-plaquettaire, moelle osseuse et érythrocytes nucléés. Le processus de purification implique un cisaillement minimal, ce qui entraîne la production de 5 à 10 μg d’ADN génomique intact de bonne qualité à partir d’un échantillon de 200 μl. Les volumes d’échantillons d’entrée peuvent varier de 50 μl à 1 ml. La méthode est basée sur un protocole simple de purification d’ADN génomique qui utilise des agents chaotropiques pour extraire l’ADN des cellules sanguines, des composants protéiques dénaturés et promouvoir la liaison sélective de l’ADN à une nouvelle membrane de silice à base de colonne. Le volume d’élution peut être modifié si nécessaire pour obtenir la concentration d’ADN génomique appropriée pour la plupart des applications biologiques moléculaires en aval. Le kit contient des colonnes de centrifugation préemballées avec une nouvelle membrane en silice, une poudre de protéinase K lyophilisée, une solution de lyse, des tampons de lavage et d’élution, des tubes de collecte de microcentrifugeuses, un livret de protocole complet et une carte de protocole de référence rapide amovible.
- Pour l’isolement rapide et reproductible de l’ADN génomique de haute qualité à partir du sang total, de la couche tampon, de la moelle osseuse et des globules rouges nucléés.
- ADN génomique de haute qualité avec une plus grande proportion d’ADN de poids moléculaire supérieur et moins de cisaillement.
- Application démontrée à divers types de sang total, y compris le sang humain, de cheval, de lapin, de rat et de souris.
- Facilité d’utilisation accrue avec des changements de volume de pipetage réduits, un seul réglage de centrifugation et des composants de kit à code couleur
- Vérifié dans plusieurs applications en aval, y compris la PCR en temps réel, la PCR en point final, la PCR multiplex et les digestion par enzymes de restriction.
Spécification
Spécification
| Description | Le kit illustra blood genomicPrep Mini Spin est conçu pour l’extraction et la purification rapides de l’ADN génomique de poids moléculaire élevé (ADNg) issu de sang total, couche leucocyto-plaquettaire, moelle osseuse et érythrocytes nucléés. |
| À utiliser avec (application) | Pour différentes applications en aval, notamment : PCR en temps réel, PCR en point final, PCR multiplex et digestion par enzymes de restriction Adapté à une utilisation dans des applications de biologie moléculaire, notamment : PCR standard, multiplex et quantitative, clonage, haplotypage, repos |
| Type de produit | Mini colonne de centrifugation du sang illustra (10) |
| Quantité | 10/boîte |
| Pureté | 1,9 |
| Volume d’échantillon | 300 μl de sang total, couche leucocyto-plaquettaire, cellules de moelle osseuse, 10 μl de sang nucléé†, 1000 μl de sang total‡ |
| Heure du test | < 20 min |
| Rendement | 4 à 6 μg/200 μl de sang total |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .