Description
- Monomère et bactérien
- Poids moléculaire : 54.5kd
- Exprimé en E. coli
- Inactivation thermique à 80°C pendant 15 minutes
- Actif dans les tampons PCR
- Activité : 10 U/μL
- Exempt de endonucléases contaminantes, les exonucléases à double brin et les ribonucléases
- >95 % pure par SDS-PAGE
Spécification
Spécification
| Pureté | > 95 % par SDS-PAGE |
| Source | Bactéries |
| Quantité | 2500 U |
| Type de produit | Exonucléase I |
| Poids moléculaire | 54,5 kd |