Includes
Tampon d’échantillon, tampon de réaction, mélange enzymatique et ADN de contrôle lambda (10 ng/μl)
- Le matériau de départ peut être de l’ADN purifié ou des lysats cellulaires non purifiés
- Le protocole simple fournit des rendements standard de 4 à 7 μg d’ADN et des longueurs de produit moyennes > 10 kb
- Moins de temps de manipulation par rapport aux méthodes d’isolement traditionnelles
- Amplification représentative du génome entier
- Protocole facile à automatiser avec une grande reproductibilité
- ADN de haute qualité pour matrice CGH, génotypage à haut débit, archivage de l’ADN, PCR, digestion par enzymes de restriction, hybridation et clonage
- Contient tous les composants nécessaires à la préparation de l’ADN génomique par amplification isotherme par déplacement des brins
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Stocker le kit à -70°C. Le mélange enzymatique doit être stocké à -70°C ; Tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C. Décongeler les composants sur de la glace et maintenir entre 0°C et 4°C pendant la manipulation. |
| Description | Le kit d’amplification d’ADN Illustra GenomiPhi V2 permet l’amplification hautement efficace et représentative du génome entier avec un rendement de 4 à 7 μg à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN. |
| À utiliser avec (application) | Amplification de l’ADN génomique |
| Comprend | 0,9 ml de tampon d’échantillon, 0,9 ml de tampon de réaction, 100 μl de mélange enzymatique, 20 μl d’ADN de contrôle (lambda) |
| Nbre de réactions | 100 réactions |
| Type de produit | Kit d’amplification de l’ADN illustra GenomiPhi V2 |
| Dimensions | > 10 kb |
| Heure du test | 1.5-2 h |
Safety and Handling
Product Identifier
- GenomiPhi v2 DNA Amplification Kit, 100 reactions
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 1.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 1.5% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.