Learn More
Cytiva Kit d’amplification d’ADN illustra™ GenomiPhi V2
Amplifiez des génomes entiers avec une efficacité et une représentation élevées. Le kit d’amplification d’ADN Cytiva illustra™ GenomiPhi V2 permet l’amplification du génome entier avec des rendements de 4 à 7 μg.
224.98€ - 2924.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker le kit à -70°C. Le mélange enzymatique doit être stocké à -70°C ; Tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C. Décongeler les composants sur de la glace et maintenir entre 0°C et 4°C pendant la manipulation. |
---|---|
Description | Le kit d’amplification d’ADN Illustra GenomiPhi V2 permet l’amplification hautement efficace et représentative du génome entier avec un rendement de 4 à 7 μg à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN. |
À utiliser avec (application) | Amplification de l’ADN génomique |
Type de produit | Kit d’amplification de l’ADN illustra GenomiPhi V2 |
Format | > 10 kb |
Includes: Tampon d’échantillon, tampon de réaction, mélange enzymatique et ADN de contrôle lambda (10 ng/μl)
Code produit | Marque | Comprend | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10471645
|
Cytiva
25-6600-30 |
225 μl de tampon d’échantillon, 225 μl de tampon de réaction, 25 μl de mélange d’enzymes, 20 μl d’ADN de contrôle (lambda) | 25 |
224.98€
25 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10628505
|
Cytiva
25-6600-31 |
0,9 ml de tampon d’échantillon, 0,9 ml de tampon de réaction, 100 μl de mélange enzymatique, 20 μl d’ADN de contrôle (lambda) | 100 |
599.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10309494
|
Cytiva
25-6600-32 |
5 x 0,9 ml de tampon d’échantillon, 5 x 0,9 ml de tampon de réaction, 5 x 100 μl de mélange enzymatique, 20 μl d’ADN de contrôle (lambda) | 500 |
2924.00€
500 réactions |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Le matériau de départ peut être de l’ADN purifié ou des lysats cellulaires non purifiés
- Le protocole simple fournit des rendements standard de 4 à 7 μg d’ADN et des longueurs de produit moyennes > 10 kb
- Moins de temps de manipulation par rapport aux méthodes d’isolement traditionnelles
- Amplification représentative du génome entier
- Protocole facile à automatiser avec une grande reproductibilité
- ADN de haute qualité pour matrice CGH, génotypage à haut débit, archivage de l’ADN, PCR, digestion par enzymes de restriction, hybridation et clonage
- Contient tous les composants nécessaires à la préparation de l’ADN génomique par amplification isotherme par déplacement des brins
Specifications
Stocker le kit à -70°C. Le mélange enzymatique doit être stocké à -70°C ; Tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C. Décongeler les composants sur de la glace et maintenir entre 0°C et 4°C pendant la manipulation. | |
Amplification de l’ADN génomique | |
> 10 kb |
Le kit d’amplification d’ADN Illustra GenomiPhi V2 permet l’amplification hautement efficace et représentative du génome entier avec un rendement de 4 à 7 μg à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN. | |
Kit d’amplification de l’ADN illustra GenomiPhi V2 | |
1.5-2 h |