Learn More
Cytiva Kit de purification à bandes de gel et PCR, ADN illustra™ GFX™
Purifiez et concentrez les produits PCR ou les fragments d’ADN de 50 bp à 10 kb. Le kit de purification pour bandes de gel et ADN PCR Cytiva illustra™ GFX™ peut être utilisé pour purifier l’ADN à partir de volumes de réaction jusqu’à 100 μl ou de feuilles de gel d’agarose jusqu’à 900 mg.
249.00€ - 584.00€
Spécification
Description | Conçu pour la purification et la concentration rapides de produits PCR ou de fragments d’ADN d’une taille allant de 50 bp à 10 kb. Ce kit peut être utilisé pour purifier l’ADN issu de volumes de réaction jusqu’à 100 μl ou de lames de gel d’agarose jusqu’à 900 mg. |
---|---|
Type d’échantillon | Coupes de gel d’agarose, Solutions d’ADN, Réactions enzymatiques, Mélanges pour PCR |
Formule | Tris HCl et eau stérile |
À utiliser avec (application) | Isolement et concentration de fragments d’ADN (50 bp à 10 kb) à partir de mélanges de PCR, de bandes de gels d’agarose contenant de l’ADN, de modifications d’ADN basées sur des enzymes et des digestions par des enzymes de restriction |
Comprend | Colonnes GFX™, tubes de prélèvement, flacons à code couleur contenant du tampon de capture, du tampon de lavage et deux tampons d’élution |
Includes: Colonnes GFX ; Tubes de prélèvement ; Flacons à code couleur contenant du tampon de capture ; Tampon de lavage ; Deux tampons d’élution : Tris-HCl et eau stérile
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10536295
|
Cytiva
28-9034-70 |
100 préparations |
249.00€
100 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10218134
|
Cytiva
28-9034-71 |
250 préparations |
584.00€
250 réactions |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les récupérations standard vont de 60 à 80 % pour les fragments d’ADN à partir de gel d’agarose jusqu’à 95 % pour les produits PCR à partir de solutions.
- Méthode de purification simple et rapide pour une durée de manipulation inférieure à 10 minutes
- Volume d’élution flexible de 10 à 50 μl pour différents besoins de concentration d’ADN
- Conception améliorée de la colonne avec une augmentation du volume maximum de rétention allant jusqu’à un volume de phase liquide de 800 μl (950 μl sans bouchon)
- L’ADN d’une pureté exceptionnelle (jusqu’à 99,5 %) est prêt à une utilisation directe en séquençage, PCR, marquage, digestion par enzymes de restriction et clonage
- Indicateur visuel en couleur ajouté au tampon de capture garantissant un pH optimal pour une liaison et une récupération d’ADN maximales
- Le kit combine un tampon chaotropique polyvalent et une matrice en fibre de verre dans une colonne de centrifugation pour la purification d’ADN à partir de solution et de gel d’agarose
Spécification
Conçu pour la purification et la concentration rapides de produits PCR ou de fragments d’ADN d’une taille allant de 50 bp à 10 kb. Ce kit peut être utilisé pour purifier l’ADN issu de volumes de réaction jusqu’à 100 μl ou de lames de gel d’agarose jusqu’à 900 mg. | |
Tris HCl et eau stérile | |
Colonnes GFX™, tubes de prélèvement, flacons à code couleur contenant du tampon de capture, du tampon de lavage et deux tampons d’élution | |
50 bp-10 kb |
Coupes de gel d’agarose, Solutions d’ADN, Réactions enzymatiques, Mélanges pour PCR | |
Isolement et concentration de fragments d’ADN (50 bp à 10 kb) à partir de mélanges de PCR, de bandes de gels d’agarose contenant de l’ADN, de modifications d’ADN basées sur des enzymes et des digestions par des enzymes de restriction | |
Kit d’ADN pour PCR et de purification sur bande de gel illustra GFX | |
Volume d’élution de 10 μl de PCR - 65 %, volume d’élution de 50 μl de PCR - 82 %, volume d’élution de 10 μl pour 300 mg d’agarose - 57 %, volume d’élution de 50 μl pour 300 mg d’agarose - 91 % |