Learn More
Cytiva Colonnes Microspin G-50
Product Code. 11753309 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Nbre de réactions:
250 préparations
50 préparations
Unit Size:
250 pièces
50 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11753309
Brand: Cytiva 27533001
This item is not returnable. View return policy
Pour la purification rapide d’ADN destiné à un large éventail d’applications avec équipements de microcentrifugation standard Les colonnes Cytiva illustra™ Microspin G-50 n’éliminent pas ni ne dénaturent les enzymes.
  • Volumes d’échantillons optimaux dans la plage 12-50 μ
  • Pour la purification rapide de l’ADN marqué (> 20 bases) des molécules plus petites en solution
  • Les colonnes sont pré-conditionnées avec du Sephadex G-50 équilibré en tampon TE contenant 0,05 % de biocide CG/ICP Khaton
  • Les colonnes illustra AutoSeq™ et illustra ProbeQuant™ G-50 Micro sont spécifiquement conçus pour l’élimination des nucléotides marqués et la purification des sondes marquées respectivement et offrent des performances optimisées dans ces applications
  • Elles peuvent également être utilisées pour l’échange de tampons ou le dessalage des réactions enzymatiques (10 à 100 μl) après dénaturation par chaleur et extraction par phénol
  • La récupération de produit sera inférieure d’au moins 10 % à celle des colonnes ProbeQuant G-50 Micro.
  • Pour la purification rapide de l’ADN marqué (> 20 bases) à partir de nucléotides marqués non incorporés dans un volume allant de 25 à 50 μl par chromatographie avec colonne de centrifugation
Dessalage, échange de tampon ; Élimination des nucléotides marqués des réactions de séquençage cyclique ; Élimination de nucléotides marqués des réactions de marquage d’ADN
Order Info
Pré-conditionnement pratique avec Sephadex G-50 qualité ADN pré-équilibré en tampon TE contenant 0,05 % de biocide CG/ICP Khaton™ et tubes de prélèvement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (application) Dessalage, échange de tampon, élimination de terminateurs de coloration à partir de réactions de séquençage cyclique, élimination de nucléotides marqués dans 25 à 50 μl à partir de réactions de marquage d’ADN
Comprend Sephadex™ G-50 qualité ADN
Nbre de réactions 50 préparations
Type de produit Colonne