Learn More
Cytiva illustra™ NAP™ Colonnes NAP-25
Code produit. 10186464 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20/boîte
50/boîte
Conditionnement:
20 pièces
50 pièces
Code produit. Quantité unitSize
10186464 50/boîte 50 pièces
10004064 20/boîte 20 pièces
2 options
Code produit. 10186464
Marque: Cytiva 17085202
Edge
Includes
Protocole étape par étape complet identifiant les volumes fixes nécessaires à l’équilibrage, au lavage et à l’élution des échantillons
À utiliser pour la purification rapide et efficace d’ADN et d’oligonucléotides (> 10 mers) en moins de 15 minutes par écoulement par gravité. Les colonnes Cytiva Life Sciences™ illustra™ NAP™ sont des colonnes jetables pré-conditionnées avec un milieu Sephadex™ G-25 qualité ADN.
  • Les colonnes jetables pré-conditionnées avec gel de qualité ADN Sephadex™ G-25 fonctionnent uniquement par gravité
  • Disponibles en trois tailles selon le volume d’échantillon : 0,5 ml (NAP-5 ), 1 ml (NAP-10) ou 2,5 ml (NAP-25)
  • Pratique pour la purification, le dessalage et l’échange de tampons à petite échelle
Informations sur la commande
Le gel qualité ADN Sephadex G-25 est livré dans un tampon de colonne composé d’eau distillée avec 0,15 % de biocide CG/ICP Kathon™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Purification rapide et efficace d’ADN et d’oligonucléotides
Comprend Protocole étape par étape complet identifiant les volumes fixes nécessaires à l’équilibrage, au lavage et à l’élution des échantillons
Type de produit NAP-25
Quantité 50/boîte
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: reaction mass of:5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3-one¢EC no. 247-500-7! and 2-methyl-2H-isothiazol-