Learn More
Cytiva Colonnes NICK™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
20 colonnes
50 colonnes
Conditionnement:
20 pièces
50 pièces
Description
- Pré-conditionnées avec Sephadex™ G-50 de qualité ADN dans de l’eau distillée contenant 0,15 % de biocide Kathon™ CG/ICP
- Récupération standard : ≥ 90% d’ADN appliqué
- Peut recevoir des volumes d’échantillons jusqu’à 100 μl
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Purification rapide de l’ADN marqué issu de nucléotides radiomarqués non incorporés, par chromatographie à écoulement par gravité |
| Comprend | Sephadex™ G-50 de qualité ADN en eau distillée contenant 0,15 % de Kathon™ CG/ICP Biocide |
| Type de produit | Colonne |
| Quantité | 20 colonnes |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3- one ¢ECno. 247-500-7! and2-methyl-2H-isothiaz