Learn More
Cytiva Microbilles d’analyse de RAPD
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
100 réactions
1 kit
Conditionnement:
1 kit
100 réactions
Description
Includes
- Les microbilles d’analyse RAPD, l’ADN BL21 d’E. coli témoins, l’ADN C1a d’E. coli témoin et l’amorce d’analyse RAPD 2. (L’ADN de deux souches d’E. coli et l’amorce d’analyse RAPD 2 sont fournis comme témoins.)
- Le kit d’analyse illustra RAPD (Mfr. Nº 27-9502-01) comprend les microbilles d’analyse RAPD Ready-To-Go™ et six amorces lyophilisées qui peuvent être utilisées avec les microbilles d’analyse RAPD. Chaque amorce de l’ensemble est un 10-mer arbitraire qui est spécifiquement conçu pour une utilisation dans l’analyse RAPD.
- Les microbilles préformulées, en dose individuelle et à réaction stable à température ambiante garantissent une reproductibilité accrue entre les réactions, réduisent les risques d’erreurs de pipetage et de contamination.
- Les réactions de RAPD sont simples à exécuter. Il suffit d’ajouter une solution d’ADN génomique et une amorce à un tube de microbilles d’analyse RAPD pour un volume de réaction final de 25 μl et de lancer le cycle réactionnel.
- Chaque lot de microbilles d’analyse de RAPD est testé par fonction pour garantir sa capacité à générer un modèle de bandes différentiel entre les deux souches d’E. coli témoins à l’aide de l’amorce 2 d’analyse de RAPD incluse avec les microbilles de RAPD
- Les réactions de RAPD sont préoptimisées pour une utilisation avec une grande variété d’organismes
- Les microbilles sont fournies dans des tubes de 0,5 ml à paroi fine compatibles avec la plupart des thermocycleurs
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Six amorces, microbille stable à température ambiante contenant du tampon, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, BSA, ADN polymérases thermostables, ADN de contrôle E. coli BL21(DE3) : 1 μg d’E. coli BL21(DE3) d’ADN lyophilisé, ADN de contrôle E.coli C1a : 1μ |
| Format | Tube de 0,5 ml |
| pH | 8,3 |
| Type de produit | Analysis Kit |
| Quantité | 1 kit |
| À utiliser avec (application) | PCR standard |
| Volume | 500 μl |