Learn More
Cytiva Kit d’amplification d’ADN Ready-To-Go™ GenomiPhi V3
Código de producto. 12967160 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Nbre de réactions:
24
96
480
Tamaño de la unidad:
1 pièce
Código de producto. Nbre de réactions unitSize
12967160 96 1 pièce
12957160 24 1 pièce
12977160 480 1 pièce
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12967160
Marca: Cytiva 25660196
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Amplification hautement efficace et représentative du génome entier avec un rendement de 40 à 60 μg à partir de quantités de nanogrammes d’échantillons d’ADN. Le kit d’amplification de l’ADN GE illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 Healthcare Lifescience™ fait partie de la famille de produits de l’ADN polymérase Phi29.
  • Amplification représentative de l’ensemble du génome.
  • Bouchons préformulés, prédistribués, en dose individuelle, lyophilisés pour une préparation rapide de la réaction et une reproductibilité supérieure.
  • Amplification représentative de l’ensemble du génome.
  • L’expédition et le stockage à température ambiante facilitent l’accès et réduisent l’empreinte carbone.
  • Fournit de l'ADN de haute qualité (par exemple pour le génotypage à haut débit et l'archivage de l'ADN).
  • Le mélange de réaction est fourni sous forme de lyophilisats à dose unique prédistribués, en bandes de 8 tubes ou en plaques à 96 puits.
  • L’amplification est très uniforme sur l’ensemble du génome afin que la représentation des locus demeure extrêmement proche de l’échantillon d’ADN original.
  • L’amplification est réalisée avec une très haute fidélité en raison de l’activité de correction de l’ADN polymérase Phi29.
  • La longueur moyenne du produit est supérieure à 10 kb.
  • La procédure est rapide, simple et ne nécessite pas de thermocycleur.
  • Un rendement d’ADN typique de 12 à 20 μg d’ADN peut être obtenu en moins de deux heures à partir de 10 ng seulement d’entrée d’ADN génomique.
  • Le matériau de départ pour les réactions GenomiPhi peut être de l’ADN purifié à partir de n’importe quel kit commercial ou méthode artisanale, ou un lysat cellulaire non purifié peut être utilisé.
  • Les protocoles d’amplification de l’ADN à partir de lysats sanguins et de taches de sang séchées sont inclus dans le manuel.
  • L’ADN amplifié GenomiPhi convient à diverses applications telles que le génotypage (SNP, STR, CGH de matrice), le clonage, le séquençage et l’archivage de l’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
À utiliser avec (application) Pour l’amplification du génome entier par amplification isotherme par déplacement des brins ; les applications types en aval sont le génotypage (SNP, STR, CGH sur grille) et l’archivage d’ADN.
Comprend Agglomérats Ready-To-Go GenomiPhi V3, 1 plaque à 96 puits ; 2x tampons de dénaturation, 1 × 1,2 ml ; ADN de contrôle (Lambda), 500 ng ; 12 bandes de 8 bouchons bombés
Nbre de réactions 96
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 72.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 72.5% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.