Learn More
Cytiva Microbilles de RT-PCR Ready-To-Go™
Code produit. p-4007206 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Format:
Tube 0,2 ml
Tube de 0,2 ml avec bouchon à charnière
Tube de 0,5 ml
Nbre de réactions:
96
100
Volume:
200 μl
500 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10187044
Marque: Cytiva 27925901
Optimisé pour effectuer une transcription inverse en une étape ou classique en deux étapes. Les microbilles RT-PCR Cytiva Lifescience™ Illustra™ Ready-To-Go™ sont stables à température ambiante, pré-mélangées et prêtes pour les réactions pré-distribuées.
  • Les réactifs sont optimisés pour une synthèse complète de l’ADNc (>7,5 kb) et une sensibilité optimale depuis la PCR
  • Fournis dans des tubes / plaques à paroi fine de 0,5 ml ou 0,2 ml compatibles avec la plupart des thermocycleurs
  • Fournis avec les amorces pd(N)6 et oligo(dT) pour plus de flexibilité
  • Le procédé de fabrication Ready-To-Go se verrouille pendant la performance pour une excellente reproductibilité avec moins de risque d’erreurs de pipetage et de contamination
  • La stabilité à long terme de la température ambiante simplifie l’expédition et élimine tout besoin de stockage au congélateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Microbilles stables à température ambiante contenant du tampon, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, environ 2 unités d’ADN polymérase Taq, transcriptase inverse M-MLV, RNAguard (porcin) et des stabilisateurs (y compris de la BSA exempte de RNase/DNase), lorsqu’une microbille est reconstituée à 50. À température ambiante dans une housse avec un desséchant
Format Tube de 0,2 ml avec bouchon à charnière
Quantité 1 kit
À utiliser avec (application) PCR en temps réel
Nbre de réactions 96
Volume 200 μl
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.