Learn More
Cytiva Kit d’amplification d’ADN Single Cell GenomiPhi™
Code produit. 15311652 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Nbre de réactions:
25
100
Conditionnement:
100 réactions
25 réactions
Code produit. Nbre de réactions unitSize
15311652 100 100 réactions
15301652 25 25 réactions
2 options
Code produit. 15311652
Marque: Cytiva 29108039
Includes
1 × 275 µl de tampon de réaction single cell GenomiPhi, 1 × 25 µl de mélange enzymatique single cell GenomiPhi, 1 × 25 µl de mélange d’amplification single cell GenomiPhi, 1 × 100 µl de solution de DTT single cell GenomiPhi, 1 × 100 µl de tampon de lyse single cell GenomiPhi et 1 × 100 µl de tampon de neutralisation single cell GenomiPhi
Amplifiez l’ADN génomique entier à partir d’une cellule unique. Le kit d’amplification d’ADN à cellule unique GenomiPhi™ illustra™ Cytiva Lifescience™ associe les capacités uniques de l’ADN polymérase Phi29 à une formulation optimisée pour amplifier l’ADN génomique à partir de 1 à 1000 cellules sans interférence de fond.
  • Pour l’amplification génomique entière de l’ADN génomique à partir d’une cellule unique
  • Un nouveau procédé de nettoyage supprime le fond, ce qui permet une sensibilité jusqu’à 1 fg d’ADN d’entrée
  • Technologie simple de déplacement isotherme des brins (MDA) utilisant l’ADN polymérase Phi29
  • Les amplifications peuvent être effectuées en moins de 3 heures avec moins de 15 minutes de manipulation
  • Optimisé pour favoriser la lyse complète des cellules avec une dénaturation uniforme de l’ADN avant l’amplification
  • Temps de réaction : 2 à 4 heures
  • Taille moyenne du produit : >10 kb
Applications
Pour les tableaux SNP, séquençage de nouvelle génération, aCGH
Température de stockage
Stocker le kit à -70°C. Le mélange d’enzymes doit être stocké à -70°C ; tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver le kit à -70°C. Le mélange enzymatique doit être conservé à -70°C ; tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C.
Description Le kit d’amplification d’ADN Single Cell GenomiPhi associe les capacités uniques de la polymérase d’ADN Phi29 à une formulation optimisée pour amplifier l’ADN génomique de 1-1 000 cellules sans interférence de fond.
Type de produit final Kit d’amplification d’ADN illustra™ Single Cell GenomiPhi™
À utiliser avec (application) Amplification de l’ADN génomique
Comprend Single Cell GenomiPhi Reaction buffer 1 x 275μL, Single Cell GenomiPhi Enzyme mix 1 x 25μL, Single Cell GenomiPhi Amplification mix 1 x 25μL, Single Cell GenomiPhi DTT Solution 1 x 100μL, Single Cell GenomiPhi Lysis buffer 1 x 100μL and Single Cell GenomiPhi Neutralisation buffer 1 x 100μL
Nbre de réactions 100
Type de produit Kit d’amplification d’ADN illustra Single Cell GenomiPhi
Dimensions > 10 kb
Heure du test 2 à 4 heures
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1