Learn More
Cytiva Kit d’amplification illustra™ TempliPhi™ 100/500
Code produit. 10281390 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
100
500
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 10281390
Marque: Cytiva 25640050
Includes
Tampon d’échantillon, tampon de réaction, mélange enzymatique et ADN de contrôle positif pUC19 (2 ng/μl)
Utilisez directement l’ADN amplifié pour le séquençage de cycle sans purification. Les kits d’amplification d’ADN illustra TempliPhi Cytiva préparent efficacement des matrices de séquençage d’ADN à partir d’ADN circulaire.
  • Génère des quantités de matrice d’ADN de l’ordre du microgramme à partir de quantités d'échantillon de départ de l’ordre du picogramme
  • Les réactions achevées contiennent des quantités uniformes d’ADN, quelle que soit la quantité de départ, ce qui permet de les utiliser directement dans les réactions de séquençage, sans quantification
  • Amplifie l’ADN à partir de cultures de bactéries ou de cultures liquides M13, de colonies, de plaques, de stocks glycérol ou d’ADN circulaire purifié (ADN plasmide ou M13), sans nécessiter de purification
  • La simplicité du protocole réduit le temps, le travail et les consommables nécessaires à la préparation de la matrice, ce qui facilite l’automatisation du processus
  • Contient des composants séparés non mélangés pour une meilleure stabilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le produit peut être conservé pendant 2 mois maximum à -20°C. Pour une conservation de plus de 2 mois, stocker à -70°C. Décongeler les composants sur de la glace et maintenir entre 0 et 4°C pendant la manipulation. Ne PAS chauffer au-dessus de 4°C avant l’amplification
Description Les kits d’amplification d’ADN illustra TempliPhi permettent de préparer efficacement les modèles de séquençage d’ADN à partir d’ADN circulaire.
À utiliser avec (application) Kits et réactifs d’amplification de matrice de séquençage
Comprend 0,5 ml de tampon d’échantillon, 0,5 ml de tampon de réaction, 20 μl de mélange enzymatique et 50 μl d’ADN de contrôle positif pUC19
Nbre de réactions 500
Type de produit Kit d’amplification illustra TempliPhi 500
Heure du test 4 à 18 h en fonction du produit de départ