Learn More
Iloprost, MedChemExpress
Code produit. 16490366
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16490366
Marque: Medchem Express HYA0096
MedChemExpress Iloprost (ZK 36374; Ciloprost) is a prostacyclin (PGI2) analogue, involves in embryo development and inflammation improvement, and inhibits tumor metastasis. Iloprost can be used for peripheral vascular research.
Iloprost (ZK 36374
Spécification
Nom chimique ou matériau Iloprost
Forme physique Oil
CAS 78919-13-8
Couleur Colorless
Quantité 2 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H32O4
Synonyme Ciloprost ZK 36374
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (277.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC/C=C1C[C@@]2([H])C[C@@H](O)[C@H](/C=C/[C@@H](O)C(C)CC#CC)[C@@]2([H])C\1
Poids moléculaire (g/mol) 360.49
Poids de la formule 360.49
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.