Learn More
Thermo Scientific™ Kit de peinture cellulaire Image-iT™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit de peinture cellulaire Image-iT est un ensemble de réactifs qui peuvent être utilisés pour vérifier la santé des cellules et la cytotoxicité en “peignant” différents composants cellulaires. Lorsqu’ils sont associés à un imageur à haute densité, tel que la plateforme CellInsight, ces réactifs peuvent fournir une mesure phénotypique de l’état des cellules. Ce kit est basé sur la publication de Bray et al. (1) décrivant le profilage morphologique des cellules à l’aide de colorants fluorescents multiplexés.
Ce kit comprend les réactifs suivants (1 de chaque) :
• Hoechst 34580, trichlorhydrate, trihydrate (réf. H21486)
• Concanavaline A, conjugué Alexa Fluor 488 (réf. C11252)
• Agglutinine de germe de blé, conjugué Alexa Fluor 555 (réf. W32464)
• Alexa Fluor 568 phalloïdine (réf. A12380)
• Coloration d’acides nucléiques fluorescents vert fluorescent SYTO 14 (réf. S7576)
• MitoTracker Deep Red FM (réf. M22426)
Référence
1. Bray MA, Singh S, Han H, Davis CT, Borgeson B, Hartland C, Kost-Alimova M, Gustafsdottir SM, Gibson CC, Carpenter AE. Cell Painting, a high-content image-based assay for morphological profiling using multiplexed fluorescent dyes. Nat Protoc. 2016 Sep;11(9):1757-74.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Compatibilité à haut débit | Oui |
| Quantité | 1 kit |