Learn More
Impureté F de l'imatinib EP, Mikromol™
Product Code. 30049609
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30049609 25 mg 25mg
17973506 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30049609 Supplier Mikromol Supplier No. MM3566.060025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté F de l'imatinib EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
CAS 152460-10-1
Noms d’analytes ou de composants N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H15 N5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-Methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, 4-Methyl-3-[4-(3-pyridyl)pyrimidin-2-ylamino]aniline, 4-Methyl-N3-[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]-1,3-benzenediamine, Imatinib Mesilate Imp. F (EP), N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, 4-Methyl-N3-[4-(3-pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, Imatinib Imp F (EP), 4-Methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, Imatinib Mesilate Impurity F, Imatinib Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C16H15N5/c1-11-4-5-13(17)9-15(11)21-16-19-8-6-14(20-16)12-3-2-7-18-10-12/h2-10H,17H2,1H3,(H,19,20,21)
SMILES Cc1ccc(N)cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3
Nom IUPAC 4-méthyl-3-N-(4-pyridine-3-ylpyrimid-2-yl)benzène-1,3-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 277.32
Quantité 25 mg
Poids de la formule 277,1327 g/mol