Learn More
Imatinib, Mikromol™
Code produit 18031580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18031580 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18031580 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1196.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Imatinib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Imatinib
CAS 152459-95-5
Noms d’analytes ou de composants Imatinib
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C29 H31 N7 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide, CGP 57148, Genfatinib, Imatinib, Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-
Formule InChI InChI=1S/C29H31N7O/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34)
SMILES CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)CC1
Nom IUPAC 4-[(4-méthylpipérizin-1-yl)méthyl]-N-[4-méthyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimid-2-yl)amino]phényl]benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 493.6
Quantité 100 mg
Poids de la formule 493,259 g/mol