Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Imazalil |
| CAS | 35554-44-0 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Point d’éclair | 192°C |
| Beilstein | 545683 |
| Couleur | Jaune clair à marron |
| Point de fusion | 52.7°C |
| Point d’ébullition | >340°C |
| Synonyme | 1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 297.2 g/mol |
| Afficher plus |