Learn More
Imeglimin hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16468757
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16468757
Marque: Medchem Express HY14771A
MedChemExpress Imeglimin hydrochloride (EMD 387008) is an oral glucose-lowering agent. Imeglimin also reduces reactive oxygen species (ROS) production, increases mitochondrial DNA and improves mitochondrial function.
Imeglimin hydrochloride (EMD 387008) is an oral glucose-lowering agent. Imeglimin also reduces reactive oxygen species (ROS) production, increases mitochondrial DNA and improves mitochondrial function.
Spécification
Nom chimique ou matériau Imeglimin hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 775351-61-6
Couleur Off-White
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H14ClN5
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonyme EMD 387008 hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 50 mg/mL (260.88 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (130.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.NC1=N[C@@H](C)N=C(N(C)C)N1
Poids moléculaire (g/mol) 191.66
Poids de la formule 191.66
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.