Learn More
chlorhydrate d'imidaclopride-guanidine 100 μg/mL dans l'acétonitrile/eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30319934
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30319934 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319934 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14283715WL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidacloprid-guanidine hydrochloride
CAS 127202-53-3
Noms d’analytes ou de composants Imidacloprid-guanidine hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H11 Cl N4 . Cl H
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C9H11ClN4.ClH/c10-8-2-1-7(5-13-8)6-14-4-3-12-9(14)11;/h1-2,5H,3-4,6H2,(H2,11,12);1H
SMILES Cl.NC1=NCCN1Cc2ccc(Cl)nc2
Nom IUPAC 1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-4,5-dihidroimidazol-2-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Poids moléculaire (g/mol) 247.12
Quantité 1 mL
Poids de la formule 246.0439 g/mol