missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imidapril hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. 16471456
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16471456

Marque: Medchem Express HYB1451

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Imidapril hydrochloride (TA-6366) is an orally active angiotensin-converting enzyme (ACE) and MMP-9 inhibitor. Imidapril hydrochloride suppresses the conversion of angiotensin I to angiotensin II and thereby reduces total peripheral resistance and systemic blood pressure. Imidapril hydrochloride can be used for hypertension, type 1 diabetic, nephropathy and chronic heart failure research.

Imidapril hydrochloride (TA-6366) is an orally active angiotensin-converting enzyme (ACE) and MMP-9 inhibitor. Imidapril hydrochloride suppresses the conversion of angiotensin I to angiotensin II and thereby reduces total peripheral resistance and systemic blood pressure. Imidapril hydrochloride can be used for hypertension, type 1 diabetic, nephropathy and chronic heart failure research.

Spécification

Nom chimique ou matériau Imidapril hydrochloride
CAS 89396-94-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H28ClN3O6
Quantité 200 mg
Synonyme TA-6366
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (113.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (113.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](CN1C)N(C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2)C)=O)C1=O)O.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 441.91
Poids de la formule 441.91
Pourcentage de pureté 99.76%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis