Learn More
Thermo Scientific™ Imidazole, 0,5 solution tampon M, pH 6,0
Code produit. 15414439
Click to view available options
Quantité:
100mL
250mL
Conditionnement:
100mL
250mL
Code produit. 15414439
Marque: Thermo Scientific™ J61956.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 288-32-4
Couleur Incolore
Concentration Solution tampon 0,5M
pH 6,0
Forme physique Liquide
Quantité 100mL
Formule moléculaire C3H4N2
Numéro MDL MFCD00005183
Clé InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
Nom IUPAC 1H-imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 68,079