Learn More
Imidazole, 0,5 solution tampon M, pH 6,5, Thermo Scientific™
Code produit 15444619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
250 ml
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15444619 100 ml 100mL
15454619 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444619 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62207.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 288-32-4
Concentration 0.5 M
pH 6.5
Forme physique Liquide
Quantité 100 ml
Formule moléculaire C3H4N2
Numéro MDL MFCD00005183
Clé InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
Nom IUPAC 1H-imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 68.08