Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imidazole, 0,5 solution tampon M, pH 7,5
Code produit 15435719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15435719 100 mL 100mL
15445719 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435719 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63496.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
Imidazole is used as a chelator for the binding of various divalent cations, and is also used to elute tagged proteins bound to Ni ions attached to the surface of beads in the chromatography column.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’imidazole est utilisé comme chélateur pour la liaison de divers cations divalents, mais également pour éluer les protéines marquées liées aux ions Ni attachés à la surface des microbilles dans la colonne de chromatographie.
Solubilité
Entièrement miscible.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-32-4
Formule moléculaire C3H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 68.08
Numéro MDL MFCD00005183
Clé InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazole
Concentration 0.5 M
pH 7.5
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Imidazole, 0.5M buffer solution, pH 7.5
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Imidazole, Hydrochloric acid