Learn More
Imidocarb 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Imidocarb |
| CAS | 27885-92-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Imidocarb |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C19 H20 N6 O |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H20N6O/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26) |
| SMILES | O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4 |
| Nom IUPAC | 1,3-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phényl]urée |
| Afficher plus |