Learn More
dipropionate d'imidocarb 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309161
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30309161 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309161 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14284520AL1000
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidocarb dipropionate
CAS 55750-06-6
Noms d’analytes ou de composants Imidocarb dipropionate
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C19 H20 N6 O . 2 C3 H6 O2
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Imidocarb Dipropionate, Propanoic acid compd. with N,N'-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea (2:1), Carbesia, Imidocarb dipropionate, Imizol, Imizol (antiprotozoal), N,N'-Bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea dipropanoate
Formule InChI InChI=1S/C19H20N6O.2C3H6O2/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18;2*1-2-3(4)5/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26);2*2H2,1H3,(H,4,5)
SMILES CCC(=O)O.CCC(=O)O.O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
Nom IUPAC ácido 1,3-bis[3-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)fenil]urea;propanoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 496.56
Quantité 1 mL
Poids de la formule 496.2434 g/mol