Learn More
Dipropionate d'imidocarb, LoGiCal
Code produit 30457426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457426 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457426 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0742.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidocarb dipropionate
CAS 55750-06-6
Noms d’analytes ou de composants Imidocarb dipropionate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H20 N6 O . 2 C3 H6 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Imidocarb Dipropionate, Propanoic acid compd. with N,N'-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea (2:1), Carbesia, Imidocarb dipropionate, Imizol, Imizol (antiprotozoal), N,N'-Bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea dipropanoate
Formule InChI InChI=1S/C19H20N6O.2C3H6O2/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18;2*1-2-3(4)5/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26);2*2H2,1H3,(H,4,5)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCC(=O)O.CCC(=O)O.O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
Nom IUPAC 1,3-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phényl]urée ; acide propanoïque
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 496.56
Quantité 10 mg
Poids de la formule 496,2434 g/mol