Learn More
Iminodiacétonitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11400068 100 g 100g
11410068 500 g 500g
11420068 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11400068 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23660.22
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
CAS: 628-87-5 | C4H5N3 | 95.11 g/mol
Iminodiacetonitrile is used as a chemical intermediate. It is also used in the preparation of iminodiacetic acid. Further, it is used to study the interference of nitriles in cyanide determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iminodiacétonitrile est utilisé comme intermédiaire chimique. Il est également utilisé dans la préparation de l’acide iminodiacétique. De plus, il est utilisé pour étudier l’interférence des nitriles dans la détermination du cyanure.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétone et le méthanol chaud.
Remarques
Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 628-87-5
Formule moléculaire C4H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 95.11
Numéro MDL MFCD00001887
Clé InChI BSRDNMMLQYNQQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iminodiacetonitrile, 2,2'-azanediyldiacetonitrile, acetonitrile, 2,2'-iminobis, 1,1'-imidodiacetonitrile, acetonitrile, iminodi, 2,2'-iminodiacetonitrile, 2,2'-iminobisacetonitrile, bis cyanomethyl amine, di cianometil ammina, 2-cyanomethyl amino acetonitrile
CID PubChem 69413
ChEBI CHEBI:71189
Nom IUPAC 2-(cyanométhylamino)acétonitrile
SMILES N#CCNCC#N
Specifications
Nom chimique ou matériau Iminodiacetonitrile
Point de fusion 75°C to 79°C
Quantité 100 g
Beilstein 773803
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone and hot methanol.
Poids de la formule 95.11
Pourcentage de pureté 95%