Learn More
Iminodibenzyle (10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine), LoGiCal
Code produit 30460264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460264 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460264 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0076.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
CAS 494-19-9
Noms d’analytes ou de composants Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H13 N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Trimipramine Maleate Imp. B (EP), Trimipramine Imp. B (EP), Iminodibenzyl, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. E (EP), Trimipramine Maleate Imp. F (EP), Carbamazepine Imp. E (EP), Carbamazepine Impurity E, Clomipramine Hydrochloride Impurity E, Trimipramine Maleate Impurity F, Clomipramine Impurity E, Trimipramine Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Nom IUPAC 6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazépine
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 195.26
Quantité 10 mg
Poids de la formule 195,1048 g/mol