missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imiquimod hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. 16402056
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16402056

Marque: Medchem Express HYB0180A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Imiquimod hydrochloride (R 837 hydrochloride), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod hydrochloride exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod hydrochloride can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.

Imiquimod hydrochloride (R 837 hydrochloride), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod hydrochloride exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod hydrochloride can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.

Spécification

Nom chimique ou matériau Imiquimod hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 99011-78-6
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H17ClN4
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme R 837 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 8 mg/mL (28.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C) ∣H2O : 4.8 mg/mL (17.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.85 mg/mL (13.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1N=CN3CC(C)C.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 276.76
Poids de la formule 276.76
Pourcentage de pureté 99.76%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis