Learn More
Imiquimod, Mikromol™
Description
Imiquimod
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Imiquimod |
| CAS | 99011-02-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Imiquimod |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C14 H16 N4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, Aldara, Beselna, Imiquimod, R 837, S 26308, TMX 101, Zyclara |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17) |
| SMILES | CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12 |
| Nom IUPAC | 1-(2-méthylpropyl)imidazo[4,5-c]quinélin-4-amine |
| Afficher plus |