Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs réfrigérés ARCTIC A10
Code produit. 10303205 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Débit:
17 L/min.
20 L/min
Type de contrôleur:
AC150
AC200
SC100
SC150
Tension:
230 V
230V
Fréquence:
50 Hz
50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Débit Type de contrôleur Tension Fréquence unitSize
10303205 17 L/min. SC100 230V 50 Hz 1 pièce
11630871 17 L/min. SC150 230 V 50 Hz 1 pièce
11680901 20 L/min AC150 230 V 50 Hz 1 pièce
11600931 20 L/min AC200 230 V 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10303205 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1525101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les circulateurs de bain réfrigéré A10 garantissent un refroidissement efficace pour les applications ouvertes et fermées, avec une plage de températures allant de -10° à +100°C et un volume maximal de bain de 6 litres.
Les bains à circulation réfrigérés Thermo Scientific™ A10 fournissent un refroidissement efficace pour les applications ouvertes et fermées, avec une plage de températures allant de -10° à +100°C et un volume maximal de bain de 6 litres.Les bains-marie à circulation puissants équipés d'un réservoir en acier inoxydable peuvent être configurés avec le contrôleur qui correspond le mieux aux plages de circulation et aux plages de températures de votre application.
  • Orifice de vidange à l’avant pour faciliter la tâche de l’opérateur.
  • La conception avancée vous permet de bloquer deux côtés de l’unité, pour la placer dans un
  • coin, sans affecter ses performances de réfrigération.
  • Pour les applications les moins exigeantes, la consommation électrique peut être réduite en utilisant
  • le mode économie d’énergie.
  • Le contrôleur peut être indexé à 90° pour une meilleure visualisation.
  • Pouvoir réfrigérant remarquable
  • Large plage de températures
  • Pompes aspirantes-foulantes puissantes
  • Six options du contrôleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur SC100
Capacité (métrique) 6 L
Débit 17 L/min.
Type de pompe Pompe foulante, pompe d’aspiration
Gamme de températures -10°C à +100°C
Alimentation électrique 230 V
Tension 230V
Fréquence 50 Hz