Learn More
Leica Microsystems Huile à immersion pour microscopes
Code produit. p-8001080
Click to view available options
Indice de réfraction:
Type F
Conditionnement:
10mL
Code produit. 11944399
Marque: Leica Microsystems 11513859
Utilisez l’huile à immersion Leica™ pour augmenter la puissance de résolution et l’ouverture de la lentille de focalisation.
  • Flacon de 10 ml
  • Pour microscopes Leica
Spécification
Type Huile d’immersion
Type d’emballage 1/boîte
Quantité 10 ml
Indice de réfraction Type F
Dimensions 10 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Type F Immersion liquid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.