Learn More
Cargille™ Huile d’immersion
Code produit. p-8001079
Encompass_Preferred
Click to view available options
Type:
Huile d’immersion de type A
Huile d’immersion de type B
Dimensions:
7 ml
120 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11746444
Marque: Cargille™ 16482 / 4OZ
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Huile à immersion
• Indice réfraction à 23°C: 1,5150
• Faible fluorescence, absence totale de PCB
• Conforme FDA
• Huile type A Viscosité 150 cSt, recommandée quand la distance objectif - lamelle est très réduite
• Huile type B Viscosité 1250 cSt, usage général
• Huile type C Viscosité 21 000 cSt, pour microscope inversé
• Huile
Spécification
Type Huile d’immersion de type A
Type d’emballage 1/boîte
Quantité 120 ml
Dimensions 120 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cargille Immersion Oil Type A
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Paraffins (petroleum), normal C5-20, Hydrogenated terphenyls, Butene, homopolymer (products derived
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.