Learn More
Testo™ Sonde à immersion / pénétration
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-200°C à +1000°C
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Sonde, immersion / pénétration |
| Certifications/Conformité | EN 60584-2 |
| Temps de réponse | 5 s |
| Plage de températures (métrique) | -200°C à +1000°C |