Learn More
Ebro Electronic™ Sondes à tige thermocouple
Click to view available options
Longueur (métrique) de sonde:
185 mm
185 mm
300 mm
Diamètre (métrique) de la sonde:
0,5mm
1,5mm
1,5 mm
3 mm
3 mm
Modèle:
TPN 100
TPN 120
TPN 120-30
TPN 140
TPN 140-30
Conditionnement:
1 pièce
Description
For various applications in food, laboratory, industial use.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | RoHS Directive 2011/65/EU |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 1,5 mm |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | Temperature measurement of air, ovens, fluids and gases. |
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Longueur (métrique) de sonde | 300 mm |
| Modèle | TPN 120-30 |
| Type de sonde | Tige NiCrNi |
| Poids (métrique) | 0.12 kg |
| Afficher plus |