Learn More
Ebro Electronic™ Sondes à tige thermocouple
Code produit. 11703489
Click to view available options
Longueur (métrique) de sonde:
185 mm
185 mm
300 mm
Diamètre (métrique) de la sonde:
0,5mm
1,5mm
1,5 mm
3 mm
3 mm
Modèle:
TPN 100
TPN 120
TPN 120-30
TPN 140
TPN 140-30
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11703489
Marque: Ebro Electronic™ 13410611
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
sondes à tige pour la mesure de la température de l'air, des fours, des fluides et des gaz.
Thermocouple K inox standard avec fiche Lemo
• Sonde à fixer directement au boîtier
• Thermocouple
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité RoHS Directive 2011/65/EU
Diamètre (métrique) de la sonde 0,5mm
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Measurement of air, oven, fluids and gas temperatures
Hauteur (métrique) 15 mm
Type d’immersion Totale ou partielle
Longueur (métrique) 220 mm
Longueur (métrique) de sonde 185 mm
Matériau Metal
Durée de mesure 0.4 sec.
Modèle TPN 100
Type de sonde Tige NiCrNi
Poids (métrique) 0.04 kg
Type de produit Sonde
Plage de températures (impériale) -40 °F to +2012 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +1100°C
À utiliser avec (équipement) TFN 520
Largeur (métrique) 15 mm