Learn More
Ebro Electronic™ Sondes à tige thermocouple
Click to view available options
Longueur (métrique) de sonde:
185 mm
185 mm
300 mm
Diamètre (métrique) de la sonde:
0,5mm
1,5mm
1,5 mm
3 mm
3 mm
Modèle:
TPN 100
TPN 120
TPN 120-30
TPN 140
TPN 140-30
Conditionnement:
1 pièce
Description
Thermocouple K inox standard avec fiche Lemo
• Sonde à fixer directement au boîtier
• Thermocouple
• Sonde à fixer directement au boîtier
• Thermocouple
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | RoHS Directive 2011/65/EU |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 0,5mm |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | Measurement of air, oven, fluids and gas temperatures |
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Type d’immersion | Totale ou partielle |
| Longueur (métrique) | 220 mm |
| Longueur (métrique) de sonde | 185 mm |
| Matériau | Metal |
| Durée de mesure | 0.4 sec. |
| Afficher plus |