Learn More
Epredia™ Immu-Mount™
Code produit. 10536995 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
20 ml
6 x 20 ml
1 L
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
20mL
6 pièces
Code produit. 10536995
Marque: Epredia™ 9990402
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Milieu de montage non permanent à utiliser pour des applications de coupe congelée, d’immunoperoxydase et d’immunofluorescence.
  • Lamelle liquide organique économique, qui sèche en une nuit
  • À base aqueuse pour l’immunocoloration et les autres techniques
  • Milieu non fluorescent à faible viscosité
  • Résiste à la décoloration et polymérise rapidement pour une manipulation plus aisée des lames montées
  • Indice de réfraction : 1,495 ± 0,002 (liquide) ; 1,586 ± 0,002 (sec)
  • Viscosité : Faible (120 à 160 cps à 24°C)
  • pH : de 8,0 à 8,8 à entre 21 et 24 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Coupe congelée, techniques d‘immunoperoxydase et préparations immunofluorescentes
Quantité 20 ml
Type de produit Shandon Immu-mount
Volume (métrique) 20 mL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium bicarbonate,lithium carbonate,methyl alcohol