Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Mouse Immune Monitoring Panel, 48plex
Code produit. 15904274
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 pièces
Product Code. 15904274
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ EPX48020834901
This item is not returnable. View return policy
Le panneau de surveillance immunitaire de souris 48-Plex ProcataPlex permet d’étudier la fonction immunitaire en analysant 48 cibles protéiques dans un seul puits à l’aide de la technologie Luminex xMAP.
Analysez simultanément 48 cibles de cytokine, de chimiokine et de facteur de croissance pour un profilage efficace de la réponse immunitaire, une découverte de biomarqueurs et une validation. Le panneau est fourni dans un format prêt à l’emploi avec des flacons individuels de réactifs de capture et de détection formulés à une concentration de 1X, nécessitant moins de pipetage et de configuration expérimentale.
Les panneaux préconfigurés ProcartaPlex sont largement testés pour la combinabilité, l’interférence et la réactivité croisée des analytes afin de fournir le plus haut niveau de validation et de précision. Tous les panneaux ProcartaPlex sont fournis avec les réactifs nécessaires pour effectuer le dosage.
Liste de cibles [zone de la microbille] :
Cytokines : BAFF [67], G-CSF (CSF-3) [12], GM-CSF [42], IFN alpha [30], IFN gamma [38], IL-1 alpha [56], IL-1 bêta [19], IL-2 [20], IL-3 [14], IL-4 [26], IL-5 [27], IL-6 [28], IL-7 [74], IL-9 [34], IL-10 [13], IL-12p70 [39], IL-13 [35], IL-15/IL-15R [54], IL-17A (CTLA-8) [52], IL-18 [66], IL-19 [61], IL-22 [33], IL-23 [37], IL-25 (IL-17E) [29], IL-27 [36], IL-28 [64], IL-31 [76], IL-33 [75], LIF [18], M-CSF [21], RANKL [46], TNF alpha [45]
Chimiokines : ENA-78 (CXCL5) [57], Éotaxine (CCL11) [62], GRO alpha (CXCL1) [43], IP-10 (CXCL10) [22], MCP-1 (CCL2) [51], MCP-3 (CCL7) [48], MIP-1 alpha (CCL3) [47], MIP-1 bêta (CCL4) [72], MIP-2 [55], RANTES (CCL5) [44]
Facteurs de croissance / régulateurs : Bêtacelluline (BTC) [73], Leptine [65], VEGF-A [25]
Récepteurs solubles : IL-2R [63], IL-7R alpha [53], IL-33R (ST2) [78]
À propos des dosages ProcartaPlex pour la plate-forme Luminex
Les immunodosages ProcartaPlex sont basés sur les principes d’un ELISA en sandwich, utilisant deux anticorps hautement spécifiques liant à différents épitopes d’une protéine pour quantifier toutes les cibles protéiques simultanément à l’aide d’un instrument Luminex. Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent jusqu’à 25 μl de plasma ou de sérum, ou 50 μl de surnageant de culture cellulaire, et seulement quatre heures pour obtenir des résultats analysés.
Caractéristiques :
• Résultats reproductibles et fiables : validés en panel selon la norme la plus élevée de l’industrie, y compris les tests de combinabilité des cibles protéiques et de réactivité croisée
• Plus de résultats par échantillon : permettent de réaliser simultanément plusieurs cibles protéiques dans un seul échantillon de 25 à 50 μl
• Plate-forme de multiplexage à haute référence de technologie Luminex, bien établie, pour la détection et la quantification des protéines
Les microbilles Luminex du dosage ProcartaPlex sont colorées dans la masse avec des proportions précises de fluorophores rouges et infrarouges pour créer des signatures uniques sur le plan spectral qui peuvent être identifiées par les systèmes de détection Luminex xMAP (par ex., Luminex 200, FLEXMAP 3D et MAGPIX). Similaire à un sandwich ELISA, le dosage ProcartaPlex utilise des paires d’anticorps appariées pour identifier la protéine d’intérêt. Dans un dosage multiplexé, chaque microbille à spectre unique est marquée avec des anticorps spécifiques à une protéine cible unique, et les protéines liées sont identifiées avec des anticorps biotinylés et de la streptavidine,R-phycoérythrine (RPE). La conjugaison d’anticorps spécifiques à une protéine à une microbille distincte permet d’analyser plusieurs cibles dans un seul puits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Panneau multiplex
Quantité 96 dosages
Espèces Souris
Combinability Non combinable
Sensibilité du dosage Voir le certificat d’analyse
Plage de dosage Voir le certificat d’analyse
Format Kit multiplex
Coefficient de variation inter-dosage Moins de 15%
Coefficient de variation intra-dosage Moins de 15 %
Gamme de produits ProcartaPlex
Type d’échantillon Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire, Plasma, Cell Culture Supernatants
Volume d’échantillon Sérum, plasma : 25 μl, surnageant de culture cellulaire : 50 μl
Contenu et stockage
• 2 vials Mouse Standard Mix D (lyophilized)
• 1 vial Capture Bead Mix (1X)
• 1 vial Biotinylated Detection Antibody Mix (1X)
• 2 vials Mouse Control-High
• 2 vials Mouse Control-Low
• 1 Bottle Reading Buffer (1X)
• 1 Bottle Wash Buffer (10X)
• 1 Bottle Streptavidin-PE (1X)
• 1 Bottle Universal Assay Buffer (1X)
• 8-tube strip
• Adhesive film
• Flat-bottom 96-well plate, black
Store (at 2°C to 8°C.)
Conditions d’expédition Glace humide
Research Area Immunology