Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Immune Monitoring Panel, 65plex
Code produit. 16362054
Change view
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 pièces
Code produit. Quantité unitSize
16362054 96 dosages 96 pièces
1 options
Code produit. 16362054
Marque: Invitrogen™ EPX65010065901
Le panneau Human Immune Monitoring 65-Plex ProcartaPlex permet l’étude de la fonction immunitaire en analysant 65 cibles protéiques dans un seul puits à l’aide de la technologie Luminex xMAP.
Analysez simultanément 65 cibles de cytokine, de chimiokine et de facteur de croissance pour un profilage efficace de la réponse immunitaire, de la découverte de biomarqueurs et de la validation. Le panneau est fourni dans un format prêt à l’emploi avec des flacons individuels de réactifs de capture et de détection formulés à une concentration de 1X, nécessitant moins de pipetage et de configuration expérimentale.
Les panneaux préconfigurés ProcartaPlex sont largement testés pour la combinabilité, l’interférence et la réactivité croisée des analyses afin de fournir le plus haut niveau de validation et de précision. Tous les panneaux ProcartaPlex sont fournis avec les réactifs nécessaires pour effectuer le dosage.
Liste de cibles [région de microbille] :
Cytokines : G-CSF (CSF-3) [42], GM-CSF [44], IFN alpha [48], IFN gamma [43], IL-1 alpha [62], IL-1 bêta [18], IL-2 [19], IL-3 [73], IL-4 [20], IL-5 [21], IL-6 [25], IL-7 [26], IL-8 (CXCL8) [27], IL-9 [52], IL-10 [28], IL-12p70 [34], IL-13 [35], IL-15 [65], IL-16 [70], IL-17A (CTLA-8) [36], IL-18 [66], IL-20 [81], IL-21 [72], IL-22 [76], IL-23 [63], IL-27 [14], IL-31 [37], LIF [15], M-CSF [67], MIF [53], TNF alpha [45], TNF bêta [54], TSLP [80]
Chimiokines : BLC (CXCL13) [29], ENA-78 (CXCL5) [82], Éotaxine (CCL11) [33], Éotaxine-2 (CCL24) [37], Éotaxine-3 (CCL26) [77], Fractalkine (CX3CL1) [59], Gro-alpha (CXCL1) [61], IP-10 (CXCL10) [22], I-TAC (CXCL11) [57], MCP-1 (CCL2) [51], MCP-2 (CCL8) [8], MCP-3 (CCL7) [68], MDC (CCL22) [87], MIG (CXCL9) [69], MIP-1 alpha (CCL3) [12], MIP-1 bêta (CCL4) [47], MIP-3 alpha (CCL20) [56], SDF-1 alpha (CXCL12) [13]
Facteurs de croissance / régulateurs : FGF-2 [75], HGF [46], MMP-1 [64], NGF bêta [55], SCF [39], VEGF-A [78]
Récepteurs solubles : APRIL [88], BAFF [86], CD30 [84], CD40L (CD154) [74], IL-2R (CD25) [22], TNF-RII [85], TRAIL (CD253) [58], TWEAK [97]
À propos des dosages ProcartaPlex pour la plateforme Luminex
Les immunodosages ProcartaPlex sont basés sur les principes d’un ELISA en sandwich, utilisant deux anticorps hautement spécifiques se liant à différents épitopes d’une protéine pour quantifier toutes les protéines cibles simultanément à l’aide d’un instrument Luminex. Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent seulement seulement 25 µl de plasma ou de sérum, ou 50  µl de surnageant de culture cellulaire, et seulement quatre heures pour obtenir les résultats analysés.
Caractéristiques :
• Résultats reproductibles et fiables — validés en panneau selon la norme la plus élevée de l’industrie, avec des tests de combinabilité des cibles protéiques et de réactivité croisée
• Plus de résultats par échantillonneur — permet de réaliser simultanément plusieurs cibles protéiques dans un seul échantillon de 25 – 50 µl
• Plate-forme de multiplexage à haute référence avec la technologie bien établie Luminex, pour la détection et la quantification des protéines
Les dosages ProcartaPlex utilisent Luminex xMAP (profilage multianalyte) Technologie pour la détection et la quantification simultanées de jusqu’à 80 cibles protéiques dans un seul échantillon de 25–50 µl — de plasma, de sérum, de surnageant de culture cellulaire et d’autres liquides corporels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Panneau multiplex
Quantité 96 dosages
Espèces Humaine
Combinability Non combinable
Méthode de détection Fluorescent
Sensibilité du dosage Voir le certificat d’analyse
Plage de dosage Voir le certificat d’analyse
Format Kit multiplex
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™
Gamme de produits ProcartaPlex
Type d’échantillon Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire (SCC), Plasma, Cell Culture Supernatants
Volume d’échantillon Sérum, plasma : 25 μl ; CCS : 50 μl
Contenu et stockage
  • 2 flacons de mélange étalon humain M (lyophilisée)
  • 1 flacon de mélange de microbilles de capture (1X)
  • 1 flacon de mélange d’anticorps biotinylé (1X)
  • 2 flacons de contrôle humain-Élevé
  • 2 flacons de contrôle humain-Bas
  • 1 flacon de tampon de lecture (1X)
  • 1 flacon de tampon de lavage (10X)
  • 1 flacon de streptavidine-PE (1X)
  • 1 flacon de tampon de dosage universel (1X)
  • Barrettes de 8 tubes
  • Film adhésif
  • Plaque 96 puits à fond plat, noire
  • Stocker de 2°C à 8°C
Conditions d’expédition Glace humide
Research Area Immunology