Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA In-Cell, proche IR
Code produit. 11805125
Click to view available options
Quantité:
4 x 96 tests
Conditionnement:
1 kit
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11805125
Marque: Invitrogen™ 62201
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Quantifiez les niveaux de protéines intracellulaires dans des cellules entières à l’aide de ces kits de détection colorimétrique et proche infrarouge simples et pratiques.
Les kits ELISA de détection colorimétrique et proche IR intracellulaire Thermo Scientific™ sont des méthodes simples et pratiques pour la quantification des niveaux de protéines intracellulaires dans les cellules entières.
Les réactifs ELISA à cellules Pierce fournissent une méthode permettant de déterminer avec précision les niveaux protéiques relatifs et le degré de modification post-traductionnelle (PTM) parmi divers types de cellules. Les procédures ELISA In-cell peuvent être effectuées dans des microplaques à 96 puits ou à 384 puits, sont évolutives et conservent la culture cellulaire et les réactifs de traitement. Comme les données de test sont mesurées à l’aide d’un lecteur de plaques ELISA standard ou d’un système d’imagerie IR, les résultats sont facilement disponibles pour analyse. En outre, le test est adapté à l’automatisation, ce qui est idéal pour les études de siARN et le criblage de médicaments.
Points clés :
  • Deux formats de détection disponibles : colorimétrique (pour lecteurs de plaques standard) et fluorescent proche infrarouge (pour systèmes d’imagerie IR)
  • Format de test simple et rapide et possibilité d’effectuer des expériences multiplexes
  • Aucune préparation d’échantillons spéciale n’est requise
  • Débit supérieur par rapport au transfert Western
  • Économique (un puits par rapport à une voie) comparé au transfert Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de détection infrarouge In-Cell ELISA Pierce
Type de produit Kit ELISA
Quantité 4 x 96 tests
Conjugué DyLight™ 680, DyLight™ 800
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques fluorescentes
Type d’échantillon Surnageants
Volume d’échantillon Supernageants (10,000 cellules)
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 24 heures
Contenus des kits Tampons de blocage, Solution saline tamponnée au Tris 20X, Surfact-Amps 20, DyLight™ 680 IgG de chèvre anti-lapin (H+L), DyLight 800 IgG de chèvre anti-lapin (H+L), Film adhésif fin pour plaques, Composants inclus uniquement dans les kits spécifiques à la cible : anticorps #1 et anticorps #2, Composants inclus uniquement dans les kits spécifiques à la cible : anticorps #1 et anticorps #2
Contenu et stockage 2°C à 8°C
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche.