Learn More
Norme de contrôle FT-IR des lubrifiants en service
Code produit 30310872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30310872 100 mL
30310128 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30310872 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGFTIR100
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditions d’expédition Température ambiante
Solvent or Matrix Huile d’hydrocarbures
Industry Type CQ industriel
Quantité 100 mL