Learn More
Toile Inconel™ 600, maille 100 tissée à partir d’un fil de 0,102 mm (0,004 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Inconel™ 600 gauze |
| Note relative au nom | 100 mesh woven from 0.102mm (0.004 in.) dia. wire |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt% |
| Quantité | 100 x 100 mm |
| Dimensions de la maille | 100 Mesh |
| Numéro MDL | MFCD01741927 |